Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3140,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1370746
API family
lumefantrine
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 500 mg
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCN(CCCC)CC(O)c1cc(Cl)cc2C(=C/c3ccc(Cl)cc3)\c4cc(Cl)ccc4-c12
InChI
1S/C30H32Cl3NO/c1-3-5-13-34(14-6-4-2)19-29(35)28-18-23(33)17-27-25(15-20-7-9-21(31)10-8-20)26-16-22(32)11-12-24(26)30(27)28/h7-12,15-18,29,35H,3-6,13-14,19H2,1-2H3/b25-15-
InChI key
DYLGFOYVTXJFJP-MYYYXRDXSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description - | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C |
| packaging pkg of 500 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lumefantrine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?