Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 x 1.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 789,00 zł |
Informacje o tej pozycji
789,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
31 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 26 °C)
autoignition temp.
896 °F
expl. lim.
8 %
packaging
ampule of 3x1.2 mL
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
density
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
SMILES string
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI key
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description anhydrous, ≥99.5% | description analytical standard | description ACS reagent, ≥99.0% |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - | application(s) cleaning products | application(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade anhydrous | grade analytical standard | grade ACS reagent |
| packaging ampule of 3x1.2 mL | packaging - | packaging - | packaging - |
| density 0.775 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.775 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.775 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.775 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butanol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-65-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?