Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9N3OS · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.67
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
API family
ranitidine
form
solid
packaging
pkg of 100 mg
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C5H9N3OS.ClH/c1-6-4-5(8-9)10-3-2-7-4;/h9H,2-3H2,1H3,(H,6,7);1H/b8-5+;
InChI key
XAOYCJOQYOBFFF-HAAWTFQLSA-N
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Application
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Analysis Note
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?