Merck
PHR2131
Meloksykam Zanieczyszczenie D
Synonim(y):
N-[(2Z)-3-ethyl-5-methylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17N3O4S2
Masa cząsteczkowa:
379.45
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001039
Quality Segment
API family
meloxicam
form
powder
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-8°C
General description
Certyfikowane farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla wewnętrznych wzorców roboczych.
Application
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Meloksykam Zanieczyszczenie D
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)