Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
30 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2370,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
form
powder
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 30 mg
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
General description
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300, 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| packaging pkg of 30 mg | packaging pkg of 50 mg | packaging pkg of 30 mg | packaging pkg of 50 mg |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?