Przejdź do
PHL89720
Jujuboside B
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Jujubopside B
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H84O21
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1045.21
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@]12[C@](CC[C@]3(C)[C@]2([H])CC[C@@]4([H])[C@@]3(CO5)C[C@@]65[C@]4([H])[C@@](C)(O)C[C@H](C=C(C)C)O6)([H])C(C)(C)[C@@H](O[C@]7([H])OC[C@H](O)[C@H](O[C@]8([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O[C@@]9([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO9)[C@H]7O[C@@]%10([H])
InChI
1S/C52H84O21/c1-22(2)15-24-16-50(8,63)42-25-9-10-30-48(6)13-12-31(47(4,5)29(48)11-14-49(30,7)51(25)20-52(42,73-24)66-21-51)69-45-41(72-44-38(62)35(59)32(56)23(3)67-44)39(27(55)19-65-45)70-46-40(36(60)34(58)28(17-53)68-46)71-43-37(61)33(57)26(54)18-64-43/h15,23-46,53-63H,9-14,16-21H2,1-8H3/t23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30+,31-,32-,33-,34+,35+,36-,37+,38+,39-,40+,41+,42-,43-,44-,45-,46-,48-,49+,50-,51-,52-/m0/s1
InChI key
OAVAUZCEOWCYCC-QEOGCQCLSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89719PHL83496PHL83272
Jujuboside B phyproof® Reference Substance
PHL89720
Jujuboside B
Jujuboside A phyproof® Reference Substance
PHL89719
Jujuboside A
Dipsacoside B phyproof® Reference Substance
PHL83496
Dipsacoside B
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jujuboside B
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)