Przejdź do
PHL83257
Isoformononetin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4′-Hydroxy 7-methoxyisoflavone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.26
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
3160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O1c2c(ccc(c2)OC)C(=O)C(=C1)c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-12-6-7-13-15(8-12)20-9-14(16(13)18)10-2-4-11(17)5-3-10/h2-9,17H,1H3
InChI key
LNIQZRIHAMVRJA-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL82522PHL82598PHL83551
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)