Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1190,00 zł
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CCCCCSC)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C13H25NO9S3.K/c1-24-6-4-2-3-5-9(14-23-26(19,20)21)25-13-12(18)11(17)10(16)8(7-15)22-13;/h5,8,10-18H,2-4,6-7H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1/t8-,10-,11+,12-,13+;/m1./s1
InChI key
HICHSISOWFHVMN-BTMYCHPCSA-M
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab |
| product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance |
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) food and beverages |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?