Merck
P9144
Potassium bicarbonate
≥99.5%
Synonim(y):
Potassium hydrogen carbonate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KHCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
EC Number:
206-059-0
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4535309
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.5%
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
SMILES string
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium bicarbonate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)