Przejdź do
P2155017
Plastic additive 17
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Distearyl 3,3′-thiodipropionate, 3,3′-Thiodipropionic acid di-n-octadecyl ester, Dioctadecyl 3,3′-thiodipropionate, Thiodipropionic acid distearyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
587,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
S[CH2CH2CO2(CH2)17CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
683.16
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
587,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
EDQM
mp
65-67 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H82O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37-45-41(43)35-39-47-40-36-42(44)46-38-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
InChI key
PWWSSIYVTQUJQQ-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Plastic additive 17 EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P215501615450011545012
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
mp
65-67 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
wgk
WGK 1
flash_point_f
458.6 °F
flash_point_c
237 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)