Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KMnO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.03
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352312
EC Number:
231-760-3
MDL number:
Form:
crystalline
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócagency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
crystalline
reaction suitability
reagent type: oxidant
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Application
Suitable for heterogeneous oxidations.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium permanganate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Brain
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?