Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2000 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 814,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
814,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Pancreas powder (protease) BRP EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?