Przejdź do
O1630
Oleic acid
≥93% (GC)
Synonim(y):
cis-9-Octadecenoic acid, Elainic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.46
EC Number:
204-007-1
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1726542
MDL number:
eCl@ss:
32160703
vapor pressure
1 mmHg ( 176 °C)
Quality Segment
assay
≥93% (GC)
form
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
oleic acid
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Gene Information
Packaging
Sealed ampule
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleic acid
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)