Przejdź do
NIST100B
Manganese steel
NIST® SRM® 100B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
150 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3530,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
3530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
packaging
pkg of 150 g
manufacturer/tradename
NIST®
format
matrix material
General description
This SRM is intended primarily for use in evaluating chemical and instrumental methods of analysis. A unit of SRM 100b consists of approximately 150 g of material in the form of chips. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 100B_cert
SRM 100B_SDS
Other Notes
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulphur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NIST126CNIST2167NIST2166
description
NIST® SRM® 100B
description
NIST® SRM® 126c, 36% Ni
description
NIST® SRM® 2167, G
description
NIST® SRM® 2166, F
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
packaging
pkg of 150 g
packaging
pkg of 150 g
packaging
pkg of 150 g
packaging
pkg of 150 g
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)