Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
15 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 755,00 zł |
Informacje o tej pozycji
755,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
naphazoline
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N(CCN)C(=O)Cc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C14H16N2O/c15-8-9-16-14(17)10-12-6-3-5-11-4-1-2-7-13(11)12/h1-7H,8-10,15H2,(H,16,17)
InChI key
OJWZEVNPRJDAME-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family naphazoline | API family oxymetazoline | API family xylometazoline | API family benazepril |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?