Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human male colorectal tissue (Source Disease: adenocarcinoma)
7610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Zaprojektowane komórki kontrolne Caco-2, one vial of frozen cells
biological source
human male colorectal tissue (Source Disease: adenocarcinoma)
form
liquid
storage temp.
−196°C
General description
Komórki C2BBe1, podklon komórek Caco-2, odpowiadają komórkom ATCC CRL-2101. Komórki C2BBe1 to komórki nabłonkowe gruczolakoraka pochodzące od mężczyzny rasy kaukaskiej (w wieku 72 lat).
Application
Zaprojektowane komórki kontrolne mogą być wykorzystywane do testów przepuszczalności leków. Mogą być również używane jako kontrola w połączeniu z liniami komórkowymi C2BBe1 Transporter Knockout do badań interakcji lek/transporter. Zaprojektowane komórki kontrolne zostały wykorzystane w teście przepuszczalności in vitro Caco-2. Poniższe plakaty i artykuły pokazują, w jaki sposób komórki Caco-2 mogą być wykorzystywane w testach komórkowych:
Transporter Function in Caco-2 Cells with Targeted P-Glycoprotein, MRP2 and BCRP Gene Knockout Using Zinc Finger Nucleases
Comparison of Function and Relative Transporter Protein Concentrations in Caco-2 Cells with Single and Double Knockouts of the ABCB1, ABCG2, and ABCC2 Genes
Caco-2 Transporter Knockout Cell Based Assays.
Transporter Function in Caco-2 Cells with Targeted P-Glycoprotein, MRP2 and BCRP Gene Knockout Using Zinc Finger Nucleases
Comparison of Function and Relative Transporter Protein Concentrations in Caco-2 Cells with Single and Double Knockouts of the ABCB1, ABCG2, and ABCC2 Genes
Caco-2 Transporter Knockout Cell Based Assays.
Features and Benefits
Komórki podklonu Caco-2 C2BBe1 są idealne do analizy transporterów, ponieważ wykazują ekspresję wielu transporterów, są pochodzenia ludzkiego i rosną w jednorodnej monowarstwie, która tworzy ścisłe połączenia, co jest niezbędne do analizy współczynnika wypływu.
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, bacterial and fungal content, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification.
Legal Information
Ten produkt jest objęty umową zakupu materiałów eksploatacyjnych do jednorazowego użytku. Więcej informacji: Linia komórkowa ADME/Tox Licencja.
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zaprojektowane komórki kontrolne Caco-2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?