Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 338,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
338,00 zł
grade
certified reference material
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 100 mL
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
6.0 mPa.s(25 °C)
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
storage temp.
2-8°C
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) cleaning products | application(s) cosmetics |
| manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
| viscosity 6.0 mPa.s(25 °C) | viscosity 4.0 mPa.s(25.00 °C) | viscosity 10.00 mPa.s(25.00 °C) | viscosity 1.2 mPa.s(25.00 °C) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| packaging pkg of 100 mL | packaging - | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medical Viscosity Standard
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c