Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 869,00 zł |
Informacje o tej pozycji
869,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.Cn1cncc1CCN
InChI
1S/C6H11N3.2ClH/c1-9-5-8-4-6(9)2-3-7;;/h4-5H,2-3,7H2,1H3;2*1H
InChI key
KWEIZIDNCJBKIY-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description analytical standard | description analytical standard | description analytical standard |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology |
| format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?