Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C21H26NO3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
420.34
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-992-7
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
Br.C[N]1(C)CCCC(C1)OC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H26NO3.BrH/c1-22(2)15-9-14-19(16-22)25-20(23)21(24,17-10-5-3-6-11-17)18-12-7-4-8-13-18;/h3-8,10-13,19,24H,9,14-16H2,1-2H3;1H
InChI key
FOPUTUUUOOOXQU-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?