Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-156-3
Beilstein/REAXYS Number:
1361353
MDL number:
Assay:
≥99%
Produkt M32704 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
2.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
25.09 psi ( 55 °C), 7.66 psi ( 20 °C)
assay
≥99%
purified by
redistillation
expl. lim.
8.7 %
refractive index
n20/D 1.385 (lit.)
bp
35-38 °C (lit.)
mp
−134 °C (lit.)
density
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
InChI key
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methyl-2-butene can be used:
- For the cross metathesis reaction to form compounds with prenyl-type double bonds:
methyl 10-methylundec-9-enoate, 2-methylundec-2-ene and 8-prenylcoumarins. - As a model of C5-branched alkene fuel to study the high-temperature kinetics of branched alkenes in a combustion environment.
- As an additive along with pyridine for partial hydrogenation of poly-ynes to form ω-hydroxy polyunsaturated fatty acids.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyl-2-butene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?