Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
110 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1030,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
indapamide
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1(C(Cc2c1cccc2)C)N=O
InChI
1S/C9H10N2O/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(7)10-12/h2-5,7H,6H2,1H3
InChI key
KBCZSFIDYXEMTH-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. For further information and support, including certificate/ product information sheets, please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description analytical standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) cleaning products |
| format neat | format - | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| API family indapamide | API family indapamide | API family - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?