Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2O2 · C2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.24
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
EC Number:
260-664-4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócagency
meets USP testing specifications
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.C2H4O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;1-2(3)4/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
InChI key
RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?