Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
LiNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.95
EC Number:
232-218-9
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
BioXtra
impurities
<0.0005% Phosphorus (P), <0.1% Insoluble matter
mp
264 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): <0.05%, sulfate (SO42-): <0.05%
cation traces
Al: <0.0005%, Ca: <0.001%, Cu: <0.0005%, Fe: <0.0005%, K: <0.005%, Mg: <0.001%, NH4+: <0.05%, Na: <0.005%, Pb: <0.001%, Zn: <0.0005%
SMILES string
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium nitrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?