Przejdź do
IRMM643
Sulfur-32S solution
IRMM®, certified reference material, Spike Isotopic Reference Material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
32S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
31.97
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
IRMM®
isotopic purity
 32S
manufacturer/tradename
JRC
concentration
371.96 μmol/kg±0.57 μmol/kg 32S in 2.8 M HNO3
application(s)
general analytical
format
single component solution
mass shift
depleted
SMILES string
[32S]
InChI
1S/S/i1+0
InChI key
NINIDFKCEFEMDL-IGMARMGPSA-N
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
IRMM is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
IRMM645IRMM644IRMM653
description
IRMM®, certified reference material, Spike Isotopic Reference Material
description
IRMM®, certified reference material, Spike Isotopic Reference Material
description
IRMM®, certified reference material, Spike Isotopic Reference Material
description
IRMM®, certified reference material
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
-
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
concentration
371.96 μmol/kg±0.57 μmol/kg 32S in 2.8 M HNO3
concentration
371.96 μmol/kg±0.57 μmol/kg 32S in 2.8 M HNO3
concentration
326.28 μmol/kg±0.80 μmol/kg 32S in 3.2 M HNO3
concentration
-
agency
IRMM®
agency
IRMM®
agency
IRMM®
agency
IRMM®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfur-32S solution
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)