Przejdź do zawartości
IRMM481
Peanut Test Material Kit
IRMM®, certified reference material
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
IRMM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
format
matrix material
storage temp.
−20°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
IRMM is a registered trademark of European Commission
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)