Przejdź do
FPCOC4
Flash Point Standard - Cleveland Open Cup
certified reference material, ASTM D 92 (188 °C)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
3 x 80 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
according to ASTM® D92
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
petroleum
pharmaceutical
format
neat
General description
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cleveland Open Cup Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Application
Flash point standard-cleveland open cup may be used as a standard in determining the flash point of mineral base oils, which may be used as a parameter for testing the biodegradability of mineral base oils, using CEC L-33-A-93 test.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FPCOC1FPCOC3FPCOC5
description
certified reference material, ASTM D 92 (188 °C)
description
certified reference material, ASTM D 92 (85 °C)
description
certified reference material, ASTM D 92 (148 °C)
description
certified reference material, ASTM D 92 (257 °C)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
petroleum
pharmaceutical
application(s)
petroleum
pharmaceutical
application(s)
petroleum
pharmaceutical
application(s)
petroleum
pharmaceutical
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
agency
according to ASTM® D92
agency
according to ASTM® D92
agency
according to ASTM® D92
agency
according to ASTM® D92
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
158.0 °F
flash_point_c
70 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)