Merck
F8417
Fura-2 LeakRes potassium salt
≥85% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H39N5O17
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
825.73
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥85% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Application
Cell impermeable fluorescent probe for Ca2+; compared with other probes, there is less compartmentalization and leakage; cells remain brightly fluorescent and responsive to changes in cytosolic free Ca2+ for hours.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)