Przejdź do
F7878
Folinic acid calcium salt hydrate
analytical standard
Synonim(y):
5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid calcium salt, 5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyl-L-glutamic acid calcium salt, 5-HCO-H4PteGlu, Calcium folinate, Citrovorum factor calcium salt, Leucovorin calcium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
460,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21CaN7O7 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
511.50 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
5723924
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥90.0%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
yellow to orange
mp
240-250 °C
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Ca++].[H]O[H].[H]C(=O)N1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
InChI key
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
General description
Folinic acid calcium salt hydrate is a drug, widely used for the treatment of cancer, since it can reduce toxic side effects and helps to improve drug accumulation in tumor tissues.
Application
Calcium folinate offsets the effects of folic acid antagonists that act by binding dihydrofolate reductase and blocking the conversion of folic acid to tetrahydrofolate. In medicine, calcium folinate is used after treatment with methotrexate to reduce the toxicity of the methotrexate. Calcium folinate is also used to enhance the cytotoxic effect of 5-fluorouracil in the treatment of cancer.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Folinic acid calcium salt hydrate has been used as a test compound to study its effects on microglia involved in neuro-inflammation using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) technique.
Folinic acid calcium salt hydrate has been used as a test compound to study its effects on microglia involved in neuro-inflammation using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) technique. Folinic acid calcium salt hydrate may be used as an analytical reagent for the quantification of methotrexate its metabolites in biological samples using turbulent flow chromatography with tandem mass spectrometry.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C0250000Y00024041358004
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
assay
≥90.0%
assay
-
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Folinic acid calcium salt hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What temperature should I store folinic acid calcium salt hydrate (F7878)? Is this reagent UV sensitive? Thanks.
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature. The material has not been tested for sensitivity to light at specific wavelengths. However, therapeutic products under the name Leucovorin are considered UV sensitive. Please see the link below to review a publication that may be of interest:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3940680/