Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 587,00 zł |
Informacje o tej pozycji
587,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
fluoxetine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2.Cl
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-11-10-16(13-6-3-2-4-7-13)22-15-9-5-8-14(12-15)17(18,19)20;/h2-9,12,16,21H,10-11H2,1H3;1H
InChI key
JCRCCLNIWABPIS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family fluoxetine | API family flunixin | API family paroxetine | API family midazolam |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?