Przejdź do
ERMFA016
Charpy specimens (impact toughness)
ERM®, certified reference material, 120 J
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
ERM®, certified by the BSC
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
life science and biopharma
Packaging
set with 5 bars
Analysis Note
For more information please see:
ERMFA016
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ERMFA013ERMFA015ERMFA415
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®
agency
ERM®, certified by the BSC
agency
ERM®, certified by the BSC
agency
ERM®
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c