Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
agriculture
format
matrix material
storage temp.
−70°C
Analysis Note
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMBC403.
ERMBC403.
Other Notes
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie
Pestycydy: Acetamiprid, Azoxystrobin, Carbendazim, Chlorpyrifos, Cypermethrin, Diazinon, a-Endosulfan, Fenitrothion, Imazalil, Imidacloprid, Iprodione, Malathion, Methomyl, Tebuconazole, Thiabendazole
Pestycydy: Acetamiprid, Azoxystrobin, Carbendazim, Chlorpyrifos, Cypermethrin, Diazinon, a-Endosulfan, Fenitrothion, Imazalil, Imidacloprid, Iprodione, Malathion, Methomyl, Tebuconazole, Thiabendazole
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?