Przejdź do
ERMAD623
BCR-ABL pDNA calibrant
ERM®, certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
6 x 0.6 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
796,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
796,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
genomic analysis
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
Certified for the numbers of specific DNA fragments per plasmid (BCR-ABL b3a2 transcript, BCR transcript and GUSB transcript) and the copy number concentration of the plasmid (ERM-AD 623a, ERM-AD 623b, ERM-AD 623c, ERM-AD 623d, ERM-AD 623e, ERM-AD 623f)
Application
BCR-ABL pDNA calibrant has been used as a calibration reference material for evaluating the performance of the duplex BCR-ABL1 and ABL1 assay by reverse transcription–quantitative PCR (RT-qPCR).
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ERMAD483ERMAD442KERMAD427
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
general analytical
genomic analysis
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)