Przejdź do
ERMAD452
γ-Glutamyl Transferase
ERM®, certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
232-931-5
NACRES:
NA.24
MDL number:
690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
ERM®, certified by the BSC
manufacturer/tradename
JRC
format
neat
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ERMDA477IFCCERMAE200ERMEB530C
Al alloy 0.1% Au, 1.0 mm wire, ERM®, certified reference material
ERMEB530C
Al alloy
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
-
description
0.1% Au, 1.0 mm wire, ERM®, certified reference material
format
neat
format
-
format
-
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
-
grade
certified reference material
storage temp.
−20°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®, certified by the BSC
agency
ERM®
agency
-
agency
ERM®
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the concentration of Product ERMAD452, γ-Glutamyl Transferase?
    1 answer
    1. The concentration of Product ERMAD452 is ~114 U/L.