Przejdź do
EM01822
Bufor pH 1,68
certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161703
Produkt EM01822 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 500 mL
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny z SI i standardami wyższego rzędu z NIST poprzez ciągły łańcuch porównań. Jest on przygotowywany przy użyciu wykwalifikowanych i skalibrowanych wag, które spełniają wymagania normy ISO 17025.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
Wzorzec referencyjny buforu pH 1,68 jest odpowiedni do:
  • Kalibracja mierników pH i elektrod
  • Kontrola jakości pomiarów pH
  • Opracowywania i walidacji metod analitycznych
Features and Benefits
  • Roztwór, który jest stabilny, gotowy do użycia i ma długi minimalny okres trwałości
  • Dostępny w szczelnie zamkniętej butelce z wygodnym opakowaniem chroniącym przed zanieczyszczeniem
  • Wraz z certyfikatem analizy (CoA) dla skutecznego audytu
  • Rozwiązanie to umożliwia precyzyjną kontrolę pH, zapewniając dokładność eksperymentów.
  • Niezawodne i powtarzalne wyniki zapewniające spójne rezultaty
Packaging
500 ml w plastikowej butelce
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bufor pH 1,68
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)