Przejdź do
DP4715
EZ BioPAC, 40L, V-Fold Neck, 3IN NON Gasket, AF114
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
General description
Suche worki ILC Dover można zamówić w celu napełnienia i wykorzystania w zastosowaniach związanych z hodowlą komórek. Konstrukcja worka zapewnia wygodną metodę napełniania, bezpyłowe połączenie i czyste opróżnianie.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)