Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 587,00 zł |
Informacje o tej pozycji
587,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
7.66 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 100 °C)
API family
diethyl phthalate
autoignition temp.
854 °F
expl. lim.
0.75 %, 187 °F
manufacturer/tradename
EDQM
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
bp
298-299 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ≥99% | description PESTANAL®, analytical standard |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade - | grade analytical standard |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) flavors and fragrances | application(s) cleaning products |
| vapor density 7.66 (vs air) | vapor density 7.66 (vs air) | vapor density 7.66 (vs air) | vapor density 7.66 (vs air) |
| refractive index n20/D 1.502 (lit.) | refractive index n20/D 1.502 (lit.) | refractive index n20/D 1.502 (lit.) | refractive index n20/D 1.502 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl phthalate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?