Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 587,00 zł |
Informacje o tej pozycji
587,00 zł
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
grade
pharmaceutical primary standard
API family
dextran
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Dextran Vo European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Dextran 1 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Dextran 60/70 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM |
| analyte chemical class(es) oligosaccharides | analyte chemical class(es) oligosaccharides | analyte chemical class(es) oligosaccharides | analyte chemical class(es) oligosaccharides |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?