Przejdź do
CRM360
TPH - Sandy Loam 4
pkg of 100 g
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
feature
Certified RRO Concentration - (C25-C36) 336 mg/Kg
packaging
pkg of 100 g
manufacturer/tradename
RTC CRM360-100
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
matrix
soil
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64742-65-0
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)