Informacje o tej pozycji
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 50 g
manufacturer/tradename
RTC CRM2003-050
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pkg of 50 g | description certified reference material, pkg of 50 g | description certified reference material, pkg of 50 g | description certified reference material, pkg of 50 g |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| CofA current certificate can be downloaded | CofA current certificate can be downloaded | CofA current certificate can be downloaded | CofA current certificate can be downloaded |
| manufacturer/tradename RTC CRM2003-050 | manufacturer/tradename RTC CRM2004-050 | manufacturer/tradename RTC CRM046-050 | manufacturer/tradename RTC CRM025-050 |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Analit
- Arsenic
- Cadmium
- Chromium
- Cobalt
- Copper
- Lead
- Manganese
- Mercury
- Nickel
- Zinc
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7789-09-5 + 10325-94-7 + 10099-74-8 + 1327-53-3 + 10045-94-0 + 10141-05-6
7789-09-5 + 1327-53-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?