Merck
CRM021
Trace Metals - Sandy Loam 3
certified reference material, pkg of 100 g
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 100 g
manufacturer/tradename
RTC CRM021-100
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
9.76
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
This product was produced and certified from a naturally contaminated matrix and has not been fortified or modified in any way. Analytical data for Certification was obtained using USEPA SW846, 3rd edition methods 3050 (hot block) and 3051(microwave) using nitric acid extraction. Analysis was carried out according to USEPA methods 6010 (ICP-ES), 6020 (ICP-MS) and 7000 (AES).
Other Notes
The following elements are not certified and are included for information only:
  • Co, Pb, Mg, Sn, Ti
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Analit
Opis
  • Aluminum
  • Arsenic
  • Barium
  • Beryllium
  • Cadmium
  • Calcium
  • Chromium
  • Cobalt
  • Copper
  • Iron
  • Lead
  • Magnesium
  • Manganese
  • Mercury
  • Molybdenum
  • Nickel
  • Potassium
  • Selenium
  • Silver
  • Sodium
  • Vanadium
  • Zinc
Zobacz wszystko (22)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Co się dzieje?
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7789-09-5 + 10325-94-7 + 10099-74-8 + 1327-53-3 + 10045-94-0 + 10141-05-6
CAS No.
7789-09-5 + 1327-53-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)