Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
grade
certified reference material
CofA
certificate is enclosed in each package
packaging
pkg of 50 g
manufacturer/tradename
RTC CRM005-050
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
7.59
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
This product was produced and certified from a naturally contaminated matrix and has not been fortified or modified in any way. Analytical data for Certification was obtained using USEPA SW846, 3rd edition methods 3050 (hot block) and 3051(microwave) using nitric acid extraction. Analysis was carried out according to USEPA methods 6010 (ICP-ES), 6020 (ICP-MS) and 7000 (AES).
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analit
Opis
- Aluminum
- Arsenic
- Barium
- Beryllium
- Cadmium
- Calcium
- Chromium
- Cobalt
- Copper
- Iron
- Lead
- Magnesium
- Manganese
- Mercury
- Molybdenum
- Nickel
- Potassium
- Selenium
- Silver
- Sodium
- Vanadium
- Zinc
Zobacz wszystko (22)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-38-2 + 10108-64-2 + 10099-74-8 + 7440-31-5 + 1314-62-1 + 10045-94-0 + 7440-36-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?