Przejdź do
COND12800
Standard przewodności - 12800 μmhos/cm
Certified Reference Material
Synonim(y):
12800 μmhos/cm Wzorzec przewodności (butelka 500 ml)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) o pełnej objętości jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wartość przewodności właściwej 12800,0 ± 54 µmhos/cm jest określana przy użyciu SI i standardów wyższego rzędu z NIST.
Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM, w tym identyfikowalności, jednorodności, niepewności i bezpieczeństwa, są udokumentowane w certyfikacie analizy (CoA).
Ta próbka o pełnej objętości jest dostarczana w butelce HDPE o pojemności 500 ml.
Application
CRM do kalibracji miernika przewodności.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is 12800 μmhos/cm the same as 12.8 mS/cm?
    1 answer
    1. Yes, 12800 μmhos/cm equals to 12800 ?S/cm equals to 12.8 mS/cm.