Merck
CLNSOIL5
Clean Clay #5
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32160702
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC CLNSOIL-5-100
matrix
soil
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
Narządy docelowe
Lungs
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)