Merck
C5920
Sodium citrate tribasic dihydrate
suitable for insect cell culture
Synonim(y):
Citric acid trisodium salt dihydrate, Trisodium citrate dihydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.10
EC Number:
200-675-3
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
6104939
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (GC/titration)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
pH
7.5-9 (25 °C, 29.4 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: soluble 29.4 g/L at 20 °C (completely)
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium citrate tribasic dihydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)