Przejdź do
C4144
Caffeine-sodium benzoate
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
concentration
50:50 (wt:wt mixture)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1.CN2C(=O)N(C)c3ncn(C)c3C2=O
InChI
1S/C8H10N4O2.C7H6O2.Na/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h4H,1-3H3;1-5H,(H,8,9);/q;;+1/p-1
InChI key
JWBPVFVNISJVEM-UHFFFAOYSA-M
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Caffeine-sodium benzoate may be used as a reference standard in the determination of caffeine and sodium benzoate content in caffeine and sodium benzoate injections by iso-absorption method using ultraviolet spectrophotometer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C60353333936962
description
analytical standard
description
analytical standard, 1.0 mg/mL in methanol
description
100 μg/mL in acetonitrile, VETRANAL®, analytical standard
description
100 μg/mL in cyclohexane, analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
concentration
50:50 (wt:wt mixture)
concentration
1.0 mg/mL in methanol
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
concentration
100 μg/mL in cyclohexane
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)