Merck
C3210
Calcium sulfate dihydrate
BioXtra, ≥98.0%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CaSO4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.17
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-900-3
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
assay
≥98.0%
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: calcium
impurities
≤0.005% P, ≤0.02% Insoluble matter
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.02%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
InChI key
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium sulfate dihydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)