Przejdź do
C2580000
Colchicine
(European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard)
Synonim(y):
(S)-N-(5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
15 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
587,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.44
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2228813
587,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
colchicine
manufacturer/tradename
EDQM
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI key
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Colchicine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL896101146006PHR1764
Colchicine (European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard)
C2580000
Colchicine
Colchicine phyproof® Reference Substance
PHL89610
Colchicine
Colchicine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1146006
Colchicine
description
(European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard)
description
phyproof® Reference Substance
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... TUBA1A(7846), TUBA1B(10376), TUBA1C(84790), TUBA3C(7278), TUBA3E(112714), TUBA4A(7277), TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2B(347733), TUBB3(10381), TUBB4A(10382), TUBB4B(10383), TUBB6(84617), TUBB8(347688)
Gene Information
human ... TUBA1A(7846), TUBA1B(10376), TUBA1C(84790), TUBA3C(7278), TUBA3E(112714), TUBA4A(7277), TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2B(347733), TUBB3(10381), TUBB4A(10382), TUBB4B(10383), TUBB6(84617), TUBB8(347688)
Gene Information
human ... TUBA1A(7846), TUBA1B(10376), TUBA1C(84790), TUBA3C(7278), TUBA3E(112714), TUBA4A(7277), TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2B(347733), TUBB3(10381), TUBB4A(10382), TUBB4B(10383), TUBB6(84617), TUBB8(347688)
Gene Information
human ... TUBA1A(7846), TUBA1B(10376), TUBA1C(84790), TUBA3C(7278), TUBA3E(112714), TUBA4A(7277), TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2B(347733), TUBB3(10381), TUBB4A(10382), TUBB4B(10383), TUBB6(84617), TUBB8(347688)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colchicine
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-86-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)