Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 587,00 zł |
Informacje o tej pozycji
587,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
cefaclor
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename BP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family cefaclor | API family cefaclor | API family cefaclor | API family cefaclor |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?