Przejdź do
C0340000
Calcium levulinate dihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Calcium levulinate dihydrate, γ-Ketovaleric acid calcium salt, 4-Oxopentanoic acid calcium salt, Levulinic acid calcium salt dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
587,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCH2CH2COO · 1/2Ca · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.16
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3764203
587,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
calcium levulinate
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.CC(=O)CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/2C5H8O3.Ca.H2O/c2*1-4(6)2-3-5(7)8;;/h2*2-3H2,1H3,(H,7,8);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
VPHDLUWYYKTYFR-UHFFFAOYSA-L
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Calcium levulinate dihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1086935C02990001232006
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
calcium levulinate
API family
calcium levulinate
API family
calcium glucoheptonate
API family
edta
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)