Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1010,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
oxybuprocaine
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCCCOc1cc(ccc1N)C(=O)OCCN(CC)CC
InChI
1S/C17H28N2O3.ClH/c1-4-7-11-21-16-13-14(8-9-15(16)18)17(20)22-12-10-19(5-2)6-3;/h8-9,13H,4-7,10-12,18H2,1-3H3;1H
InChI key
PRGUDWLMFLCODA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Application
Also used in monographs such as:
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description meets USP testing specifications |
| manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| form solid | form - | form - | form solid |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxybuprocaine hydrochloride
flash_point_f
Not applicable
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?